509957
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
22 ga
NM1/2.5-LC
LC tip (blunt)
pkg of 5 ea
SGE 039250
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
1000-2500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。