主要文件
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
物料
stainless steel
包装
pkg of 2 ea
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
20 mm × 4.6 mm
基质
PS-DVB particle platform
polymeric
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
12-20 μm
孔径
100 Å
工作pH值
1-14
分离技术
reversed phase
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)