主要文件
506184
Supelco
PIAB Lab Vac 真空泵
Model LVX40
登录查看公司和协议定价
About This Item
制造商/商品名称
Model LVX40
相容性
for use with LVX40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
安全、免维护的气动抽气系统,用于流动相过滤和除气。PIAB Lab Vac 气动抽气系统可用于过滤、除气、旋转蒸发及许多其他实验室应用。
Lab Vac 单元是为安全、安静、高效以及几乎免维护的运转而设计的。无需更换机油也没有电动马达的火花与磨损。
Lab Vac 有一部多级喷射式真空泵,该泵通过一系列共 5 个喷嘴喷射压缩空气来创造真空。就像水泵中那样,当空气从一个喷嘴运动到下一个时,喷嘴周围每个连续的室中就形成了真空。标准活动件是用乙烯丙烯二烃单体 (EPDM) 制造的,有很长的设计寿命。
在 Supelco 的实验室里,PIAB 真空系统在无维护情况下已经运转了几年。注意:我们建议在真空管路中安装一个溶剂吸收装置,以避免溶剂蒸汽被吸入到 Lab Vac 单元。如果您的空气供给源含有颗粒物,请加装一台 40μm 颗粒过滤器,如果您的空气供给源没有调压装置,请加装一台 0-100psi 调压器。
每个单元都已安装好入口压力表和真空表。可选的 PIAB 快速接头(可快速连接)也包括在内,让您可以将单元与各种尺寸的管相连接。包括螺纹式转接头,以便于与真空管(不包括)配套使用。还包括 6 英尺(1.8 米)压缩空气软管,1 英尺(0.3 米)真空管,以及便于连接到实验室的压缩空气供给装置(可选择是否带有在线调压阀)的软管夹。用于壁装的螺钉也包括在内。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)