Merck
503363
不带吹扫阀的高纯度调节器
single-stage
, CGA 350, 1/4 in. male NPT endfitting
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
接頭
1/4 in. male NPT endfitting
CGA 350
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
H2、CH2、Ar/CH4
特點和優勢
调压器:
高纯度和超高纯度调压器
  • 经过特殊清洁以除去卤代烃和烃类残余物
  • 紧固件和调节器主体中的过滤器可以使调节器免受颗粒和压力波动的影响
  • 便于读数的 2½ 英寸 (6.3cm) 仪表。仪表在具有 CGA 紧固件的调节器上以磅/平方英寸为单位进行校正,而在具有 DIN 紧固件的调节器以巴为单位进行校正。
  • 已经过渗漏测试,可以直接使用。
  • 高纯度调节器进行渗漏测试至 2×10-5 cc/s(氦气)。
  • 超高纯度调节器进行渗漏测试至 2×10-8 cc/s(氦气)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持