主要文件
502243
Supelco
ASTM® D5442定量线性混标
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 mL
濃度
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ASTM® D5442定量线性标准品由正构烷烃的混合物组成,用于测定柱分辨率、保留时间、响应因子和内标制备。
應用
ASTM® D5442定量线性标准品已被用于气相色谱法中,对降解细菌(如洋葱伯克霍尔德菌 2A-12)的原油培养物中提取的多环芳烃和/或石油烃(使用己烷作为萃取溶剂)进行检测。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
精确制备的混合物,用于确定正链烷烃的响应因子。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
分析物
说明
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Hexacosane
    查看所有结果 (15)
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Degradation of polyaromatic hydrocarbons by Burkholderia cepacia 2A-12
Kim JT, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 19, 411-417 (2003)