主要文件
501514
Supelco
氮气中的一氧化二氮
1 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
等级
analytical standard
表单
gas
包装
cylinder of 14 L
制造商/商品名称
Scott Gas T44-14
存货情况
not available in Canada, EU
浓度
1 ppm
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
Gas cylinder
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Press. Gas Compr. Gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)