Merck
48045
Supelco
EPA 551A 卤代挥发物混标
certified reference material, 2000 μg/mL each component in acetone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 551,551.1
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
EPA 551A 卤代挥发性有机物混标已被用作标准品,用于通过气相色谱分析法 (GC) 以过氧化氢为消毒剂淬灭水中的消毒副产物(如三卤甲烷和卤乙酸)。
EPA 551A 卤代挥发性有机物混标已被用作标准品,用于通过气相色谱分析法 (GC) 以过氧化氢为消毒剂淬灭水中的消毒副产物(如三卤甲烷和卤乙酸)。它可用作认证参考标准品,用于通过气相色谱技术对环境基质中的三卤甲烷进行定量。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Tetrachloroethylene
    1,1,1-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    查看所有结果 (10)
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
安全危害
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Quenching of chlorination disinfection by-product formation in drinking water by hydrogen peroxide
Batterman S, et al.
Water Research, 34, 1652-1658 (2000)
Analysis of trihalomethanes in water and air from indoor swimming pools using HS-SPME/GC/ECD
SA.A.S C, et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 46(4), 355-363 (2011)