Merck
47840
Supelco
糖精 半钙盐
analytical standard
别名:
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, 邻磺酰苯甲酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8CaN2O6S2 · 3.5H2O
CAS号:
分子量:
467.48
分類程式碼代碼:
12164500
酶號碼:
E954
等級
analytical standard
品質等級
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)