Merck
442876
Supelco
双酚 A-d 16
analytical standard
别名:
2,2-双(4-羟基苯基)丙烷-d16
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2C(C6D4OD)2
CAS号:
分子量:
244.38
UNSPSC代码:
23151816
PubChem化学物质编号:
等级
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 50 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
应用
environmental
包装形式
neat
质量偏移
M+16
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
InChI key
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关适用仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.