Merck
43266
Supelco
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H17Cl2N3O
CAS号:
分子量:
326.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
质量
E-Isomer
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤1.0% water
mp
152-158 °C
包装形式
neat
SMILES字符串
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
InChI key
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)