Merck
43044
Supelco
顺式-7,10,13,16-二十二碳四烯酸
analytical standard
别名:
DTA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H36O2
CAS号:
分子量:
332.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥97% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI 密鑰
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)