Merck
40862
Supelco
黄酮
analytical standard
别名:
2-苯基-4H-1-苯并吡喃-4-酮, 2-苯基色原酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O2
CAS号:
分子量:
222.24
Beilstein:
157598
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)