主要文件
33233-U
Supelco
带 PTFE/橡胶隔垫的钳口密封盖
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
别名:
PTFE/Rubber Crimp Caps
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
特点
closure type crimp seal
包装
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
开口尺寸
4.8 mm
密封垫直径× 厚度
11 mm × 1.0 mm
配件
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)