主要文件
29852-U
eVol ®XR分析型电子注射器
volume 20-500 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea
别名:
eVol® XR Analytical Electronic Syringe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
glass body
特点
syringe supplied without needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 2910025
体积
20-500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)