Merck
29621-U
用于 Shimadzu AOC14、17、20 和 20i 自动进样器的注射器
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
23 ga
描述
color (dark orange)
特點
needle type R (removable needle)
point style 1
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 002902
針長
42 mm
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持