Key Documents
29601-U
用于 Waters WISP™ 的 Hamilton® LC 注射器
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
glass body
針尺寸
(n/a)
特點
PTFE-tipped plungers
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80020
針長
n/a
容積
25 μL
相容性
for use with Waters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)