Merck
29589-U
CGA-350 气瓶调节器
1-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112500
NACRES:
SB.54
参数
0-100 psi
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)