Merck
29458-U
Supelco
Thermogreen® LB-2隔垫,固体圆盘
pkg of 10 ea
别名:
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
包裝
pkg of 10 ea
技術
whole air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它是经典Thermogreen LB-1隔垫的改良版。
  • 可以在较宽的入口温度范围内(100°C至350°C)保持极低流失
  • 经过预处理,开封即用
  • 易于进针,并具有较高的穿刺耐受次数(适用于自动进样)
  • Supelco独有的橡胶材料配方
法律資訊
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)