pkg of 1 ea
长度 × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.3 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3