描述
PTV liner for Trace 2000
包装
pkg of 1 ea
长度 × 外径 × 内径
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Thermo (PTV Injector)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3