Merck
28679-U
Supelco
Humonic Optiflow 520 Digital Volumetric (Bubble) Flowmeter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
參數
0.5-500 mL/min flow rate
應用
environmental
一般說明
该产品包括:流量计、玻璃器具(流量管)、挤压球、球夹和软管。
其他說明
Included with this product are: flowmeter, glassware (flow tube), squeeze bulb, bulb clamp, and flexible tubing.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)