主要文件
28286-U
Supelco
用于热解吸的空管
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., pkg of 1 ea
别名:
用于 GERSTEL® 热脱附系统的带筛板空管,玻璃材料,6mm×7 英寸×4mm 内径,每包 1 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
物料
glass TD tube
特点
fritted
包装
pkg of 1 ea
技术
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × 长度
6 mm × 4 mm × 7 in.
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Gerstel® TDS A & TDS2
一般描述
Empty Tube with Frit for GERSTEL® TD is used for packing other adsorbents or sample preparation applications.
法律信息
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)