Merck
28022-U
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
SB.54
特点
ferrule type long
包装
pkg of 50 ea
内径
0.4 mm
相容性
0.10-0.25 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:用手拧四分之一圈可紧固密封。可重用性高。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)