主要文件
27270-U
Supelco
螺纹口聚丙烯样品瓶
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
natural polypropylene vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度
12 mm × 32 mm
容積
1 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)