主要文件
27181
Supelco
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, PTFE liner
别名:
PK100 40mL 透明螺纹口样品瓶,带 PTFE 衬垫实心瓶盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特点
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
29 mm × 82 mm
体积
40 mL
配件
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)