Merck
2637301
Supelco
进样口衬管,分流式 (10% OV-101 80/100 Chromosorb WHP),用于 Varian® 1078/1079 进样器
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115719
描述
Split (wool packed)
packed
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Varian 03-918956-00 (OEM)
長度 × 外徑 × 內徑
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
相容性
configured for
for use with Varian 1078 Injector
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)