Merck
2631005
Supelco
进样口衬管,分流式(填充玻璃棉),用于 AutoSystem
pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
包装
pkg of 5 ea
长度 × 外径 × 内径
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)