Merck
25714
Supelco
极性熔融石英管
L × I.D. 1 m × 0.53 mm
别名:
极性熔融石英管,1m 0.53mm,每包 3 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
材料
fused silica tubing
成份
PEG (deactivated)
包裝
pkg of 3 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
1 m × 0.53 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)