Merck
24644
Supelco
电池充电器
for use with Model 1062 & 1063 Bag Samplers, AC/DC input 110 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
技術
whole air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Model 1062 & 1063 Bag Samplers
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories with a DC battery in a 10-liter vacuum bag sampler.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)