Merck
24440-U
RN 注射器的 SGE 针头
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.47 mm, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
描述
10R-HP-0.47
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
SGE 037715
針長 × 外徑
42 mm × 0.47 mm
容積
10 μL
相容性
for use with SGE 10R-HP-0.47
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)