主要文件
24412
SGE 导向推杆注射器
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
别名:
SGE 5RGP 注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
26 ga
特点
removable needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 001450
针长度 × 外径
50 mm × 0.47 mm
体积
5 μL
相容性
for use with SGE 5R-GP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
进样时,加长的针筒对活塞推杆起导向作用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)