Merck
24297
Supelco
SPB®-1气相毛细管色谱柱
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
品質等級
agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
參數
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
16
df
5.00 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
60 m × 0.32 mm
基質活性組
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
柱類型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
应用:该色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的传统通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
USP代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
固定相
  • 键合
  • 聚(二甲基硅氧烷)
温度。限制
  • ≤0.32 mm内径,<2 μm:-60°C至320°C (等温或程序性的)
  • ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60°C至300°C (等温或程序性的)
  • ≥0.53 mm内径, <2 μm: -60°C至300°C (等温)或320°C(程序性的)
  • ≥0.53 mm内径, ≥2 μm: -60 °C至260 °C (等温)或280 °C(程序性的)
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)