Merck
24251INT
Supelco
SPB®-624毛细管GC色谱柱
column L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
别名:
SPB®-624 Capillary GC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
材料
fused silica
df
1.80 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
柱長度 × 內徑
60 m × 0.32 mm
應用
pharmaceutical
柱類型
capillary intermediate polar
相容性
for use with Agilent Intuvo GC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用:该色谱柱经过专门测试,可确保分离度、效率和低流失。它被设计用于环境样品中挥发性卤化、非卤化及芳香族污染物的吹扫捕集分析。
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
  • 键合的
  • 所有权
温度限制
  • ≤0.32 mm 内径:亚常温至 250°C(等温或编程)
  • ≥0.53 mm 内径:亚常温至 230 °C(等温或编程)
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)