物料
fused silica
Agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
参数
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
40
df
2.00 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.32 mm
基质活性基团
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
色谱柱类型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的传统通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
USP代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
固定相:
USP代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
固定相:
- 键合
- 聚(二甲基硅氧烷)
- ≤0.32 mm内径,<2 μm:-60°C至320°C (等温或程序性的)
- ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60°C至300°C (等温或程序性的)
- ≥0.53 mm内径, <2 μm: -60°C至300°C (等温)或320°C(程序性的)
- ≥0.53 mm内径, ≥2 μm: -60 °C至260 °C (等温)或280 °C(程序性的)
其他说明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律信息
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)