Merck
24181
Supelco
SPB®-50毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32119290
物料
fused silica
质量水平
Agency
meets requirements for USP G3
参数
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
250
df
0.25 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
应用
environmental
food and beverages
色谱柱类型
capillary intermediate polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该色谱柱的苯基含量是常见的含苯基系列相中最高的。该色谱柱可用于分析极性分析物,并提供有用的鉴定信息。与苯基含量较低的色谱柱相比,它还为多核芳烃异构体提供了更高的选择性。
USP 代码 :该柱符合 USP G3 要求。
  • 键合的
  • 聚(50%联苯/50%二甲基硅氧烷)
温度限制
  • 30 °C至310 °C (等温或程序性的)
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律信息
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Blagoj Mitrevski et al.
Forensic science international, 152(2-3), 199-203 (2005-06-28)
A simple and rapid method for direct simultaneous determination of amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine (MDEA) and N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MBDB) in seized tablets was developed using gas chromatography with flame ionization detection. Separation of all six underivatized amphetamines, including