24048INT
别名:
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
fused silica column
0.25 μm
gas chromatography (GC): suitable
30 m × 0.32 mm
capillary non-polar
for use with Agilent Intuvo GC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?