Merck
23866
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, Short Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
特点
ferrule type short
包装
pkg of 10 ea
内径
0.8 mm
相容性
0.53 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CapSeal Bullet™ 密封垫由限制在铝基座中的石墨材料构成。独特的设计使密封垫不会粘在紧固件上,易于移除。由此消除了密封垫粘滞以及损坏紧固件的问题。
特性:手紧后再拧 1/8 圈进行密封。可重复使用。特殊的锥形末端可防止石墨进入紧固件。
材料组成:位于铝基座中的石墨
最高温度:450°C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.
法律信息
适用配置
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)