主要文件
22948
Supelco
零体积异径接头 1/16 至 1/8 外部
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
物料
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
配件
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/8 in. male Valco for 1/8 in. injector or detector
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)