Merck
22491
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 10 ea
最大溫度
450 °C
內徑
1/8 in.
相容性
1/8 in. O.D. Column
一般說明
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:
用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)