Merck
22467
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
包装
pkg of 5 ea
内径
0.4 mm
相容性
0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:用手拧 1/4 圈可紧固密封。具有高度的再用性。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律信息
适用配置
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)