Merck
22321
Supelco
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
包装
pkg of 10 ea
内径
1/8 in.
配件
1/8 in. ferrule for 1/8 in. O.D. packed column
相容性
1/8 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:可重用性高。
材料成分:DuPont VESPEL SP-1(100% 聚酰亚胺)
最高温度:
350°C
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)