主要文件
22298-U
精确取样注射器针头
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
别名:
备用锥形针头 A-2、C、D,一包 3 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
描述
A-2, C, D
特点
point style Beveled point, open end (25-100 μL)
包装
pkg of 3 ea
制造商/商品名称
VICI 943050
针长度 × 外径 × 内径
2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
体积
25-10000 μL
相容性
for use with VICI Series A-2, C, D
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)