主要文件
22276
Valco® A-2 系列精确取样注射器
volume 10 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
别名:
10mL PS-A-2 注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
22 ga
描述
Series A-2
特点
removable needle Series A2
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
VICI 050036
针长度 × 外径 × 内径
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
体积
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A-2 系列 — 可拆卸针头:性价比极高的通用注射器,在 250psi 压力下气体和液体都不会出现渗漏。
  • 采用按钮阀设计 — 实现瞬时进样
  • 容积更小 — 尤其适用于小体积易挥发样品
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1