Merck
22063
紧凑型转接器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115717
描述
compact reducer
包装
pkg of 1 ea
一般描述
用作 1/4 英寸至 1/16 英寸Swagelok 异径接头,
或用作 1/4 英寸至 1/16 英寸毛细管内径异径密封垫。
还适合用作 Varian 毛细管进样口。不锈钢主体。包括 1/4 英寸M-2A 密封垫。需要单独购买合适的毛细管密封垫。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)