主要文件
21950
Valco® 精密取样活塞头
PTFE plunger tip, syringe size 500 μL, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
注射器尺寸
500 μL
描述
plunger tip for 500μL syringe
包装
pkg of 2 ea
制造商/商品名称
VICI 013932
尺寸
500 μL
相容性
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于 Pressure-Lok A、A-2、C 和 D 系列气体注射器。对于 25μL 至 250μL 注射器的活塞头,只能返厂维修。
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nandan S Gokhale et al.
Molecular cell, 77(3), 542-555 (2019-12-08)
The RNA modification N6-methyladenosine (m6A) modulates mRNA fate and thus affects many biological processes. We analyzed m6A across the transcriptome following infection by dengue virus (DENV), Zika virus (ZIKV), West Nile virus (WNV), and hepatitis C virus (HCV). We found