主要文件
21085-U
Supelco
吹扫/捕集 K Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
别名:
Vocarb® 3000 吹扫捕集器 K,Dynatech
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151817
NACRES:
NB.21
应用
environmental
相容性
for use with Dynatech "Dyna"
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)