物料
polyurethane (foam)
质量水平
Agency
EPA 600 (8-80-038)
描述
Replacements for ORBO-2500
产品线
ORBO™
特点
precleaned
包装
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
制造商/商品名称
ORBO™ 2500
技术
active air sampling: suitable
宽度 × 长度
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
适用性
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC