主要文件
14751
Supelco
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D3H32NO4
分子量:
344.50
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
方案
≥97.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
−20°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)