Merck
11993
Supelco
5% Carbowax® 20M ON 40/60 Chromosorb® T 50G
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
别名:
气相色谱涂层填料
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151817
包装
bottle of 50 g
参数
60-225 °C temp. range
技术
gas chromatography (GC): suitable
基质
40/60 Chromosorb T support
基质活性基团
5% Carbowax 20M phase
色谱柱类型
packed GC
相容性
for analyte group general
一般描述
即用型涂层填料,适合那些想自己填充色谱柱的人。
应用
常规使用
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)