Merck
08368
Supelco
2-Methylbutyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D3H20NO4
分子量:
248.33
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
方案
≥98.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
标记范围
≥99%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1/i3D3
InChI key
IHCPDBBYTYJYIL-AAJISCPNSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)